Tisk…
Dibenzothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D32202-100G D32202-250G D32202-25G
SIALD32202-100GEA 4920 CZK
SIALD32202-100G SIALD32202-250G SIALD32202-25G
Dibenzothiophene, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophene
Vzorec: C₁₂H₈S
Bod varu: 332 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95…98 °C
Hustota: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Bod vzplanutí: 170 °C
MDL Number: MFCD00004969
CAS číslo: 132-65-0
EINECS: 205-072-9