Tisk…
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D176605-5G D176605-25G
SIALD176605-5GEA 3080 CZK
SIALD176605-5G SIALD176605-25G
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00007729
CAS číslo: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1