4,4'-Dihydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D110507-25G
D110507-5G
SIALD110507-25GEA
11850
CZK
SIALD110507-25G
SIALD110507-5G
4,4'-Dihydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₃ Bod varu: 375 °C (1013 hPa) Bod tání: 214…217 °C Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002358 CAS číslo: 611-99-4 EINECS: 210-288-1 |