Tisk…
Ricinový olej, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9606-1L C9606-500ML
SIALC9606-1LEA 16700 CZK
SIALC9606-1L SIALC9606-500ML
Ricinový olej, Sigma-Aldrich®
Ricinový olej
Bod varu: 313
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD00130746
CAS číslo: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908