Tisk…
Kyselina kyanooctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C88505-1KG C88505-25G C88505-500G
SIALC88505-1KGEA 5350 CZK
SIALC88505-1KG SIALC88505-25G SIALC88505-500G
Kyselina kyanooctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kyanooctová
Vzorec: C₃H₃NO₂
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66 °C
Hustota: >1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >165 °C
MDL Number: MFCD00002677
CAS číslo: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02718