Tisk…
Corn oil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C8267-2.5L C8267-500ML
SIALC8267-2.5LEA 7610 CZK
SIALC8267-2.5L SIALC8267-500ML
Corn oil, Sigma-Aldrich®
Corn oil
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,918 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130865
CAS číslo: 8001-30-7
EINECS: 232-281-2