Tisk…
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C80687-1KG C80687-500G C80687-25G
SIALC80687-1KGEA 2240 CZK
SIALC80687-1KG SIALC80687-500G SIALC80687-25G
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
trans-Cinnamaldehyde
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
MDL Number: MFCD00007000
CAS číslo: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319