Tisk…
Eukalyptol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
M-Clarity™ quality level = MQ200
C80601-100ML C80601-500ML C80601-5ML
SIALC80601-100MLEA 1100 CZK
SIALC80601-100ML SIALC80601-500ML SIALC80601-5ML
Eukalyptol, Sigma-Aldrich®
Eukalyptol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Bod varu: 176…177 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1,5 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167977
CAS číslo: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03940