Tisk…
Fosforečnan trojvápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
C5267-100G C5267-500G
SIALC5267-100GEA 3810 CZK
SIALC5267-100G SIALC5267-500G
Fosforečnan trojvápenatý, Sigma-Aldrich®
Fosforečnan trojvápenatý
Vzorec: Ca₃(PO₄)₂
Hustota: 3,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00015984
CAS číslo: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741