Tisk…

Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 2-Chloroethyl ether

M-Clarity™ quality level = MQ200

C41134-100G C41134-500G
SIALC41134-100GEA 933 CZK
SIALC41134-100G SIALC41134-500G
Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ether
Vzorec: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
MDL Number: MFCD00000975
CAS číslo: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03091

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR