Tisk…
(4-Chlorophenoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-CPA
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0413-100G C0413-25G C0413-500G
SIALC0413-100GEA 3390 CZK
SIALC0413-100G SIALC0413-25G SIALC0413-500G
(4-Chlorophenoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004305
CAS číslo: 122-88-3
EINECS: 204-581-3