Tisk…
Benzopinacol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9807-100G B9807-10G
SIALB9807-100GEA 4220 CZK
SIALB9807-100G SIALB9807-10G
Benzopinacol, Sigma-Aldrich®
Benzopinacol
Vzorec: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Bod varu: 508 °C (1013 hPa)
Bod tání: 170…175 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004448
CAS číslo: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Merck Index: 13,01101