Tisk…
4-Bromopyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
B80429-1G B80429-5G
SIALB80429-1GEA 905 CZK
SIALB80429-1G SIALB80429-5G
4-Bromopyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromopyridinium chloride
Vzorec: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Bod tání: 235…238 °C
MDL Number: MFCD00012828
CAS číslo: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III