Tisk…
Benzofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
M-Clarity™ quality level = MQ100
B8002-25G B8002-5G
SIALB8002-25GEA 5480 CZK
SIALB8002-25G SIALB8002-5G
Benzofuran, Sigma-Aldrich®
Benzofuran
Vzorec: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –18 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
MDL Number: MFCD00005847
CAS číslo: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089