Tisk…
3-Brompropylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B79803-100G B79803-25G
SIALB79803-100GEA 5750 CZK
SIALB79803-100G SIALB79803-25G
3-Brompropylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
3-Brompropylamine hydrobromide
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218.92
Bod tání: 173…174 °C
MDL Number: MFCD00012912
CAS číslo: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0