Tisk…
N-(2-Bromoethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
B66302-100G B66302-25G
SIALB66302-100GEA 2570 CZK
SIALB66302-100G SIALB66302-25G
N-(2-Bromoethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254.08
Bod varu: 318
Bod tání: 79…82 °C
MDL Number: MFCD00005902
CAS číslo: 574-98-1
EINECS: 209-379-9