Tisk…
4-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
B34729-100G B34729-25G
SIALB34729-100GEA 2890 CZK
SIALB34729-100G SIALB34729-25G
4-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod varu: 373 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220 °C
Hustota: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002553
CAS číslo: 92-92-2
EINECS: 202-203-1