(Benzyl)triphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
B32807-100G
B32807-25G
SIALB32807-100GEA
2550
CZK
SIALB32807-100G
SIALB32807-25G
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec:
C₂₅H₂₂ClP Bod tání: 345…347 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011913 CAS číslo: 1100-88-5 EINECS: 214-154-3 UN: 3464 ADR: 6.1,II |