Tisk…
5-Benzyloxyindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Benzyloxy-1H-indole, 5-(Benzyloxy)-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
B27803-25G B27803-5G
SIALB27803-25GEA 12140 CZK
SIALB27803-25G SIALB27803-5G
5-Benzyloxyindole, Sigma-Aldrich®
5-Benzyloxyindole
Vzorec: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Bod varu: 165 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 107 °C
MDL Number: MFCD00005676
CAS číslo: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1