Tisk…
Benzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B25401-100G B25401-5G
SIALB25401-100GEA 1920 CZK
SIALB25401-100G SIALB25401-5G
Benzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Benzyl mercaptan
Vzorec: C₇H₈S
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
Hustota: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004867
CAS číslo: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456