Tisk…
3-Benzoylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
M-Clarity™ quality level = MQ100
B13802-100G B13802-25G
SIALB13802-100GEA 5190 CZK
SIALB13802-100G SIALB13802-25G
3-Benzoylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Benzoylpropionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Bod varu: 325 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114…117 °C
MDL Number: MFCD00002792
CAS číslo: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0