Tisk…
1-Phenyl-1,3-butandione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
B11907-10G B11907-250G B11907-50G
SIALB11907-10GEA 1760 CZK
SIALB11907-10G SIALB11907-250G SIALB11907-50G
1-Phenyl-1,3-butandione, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1,3-butandione
Vzorec: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 57…59 °C
Hustota: 1,0899 g/cm³ (60 °C)
MDL Number: MFCD00008786
CAS číslo: 93-91-4
EINECS: 202-286-4