Tisk…
Anilin HCl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
A8524-50G A8524-5G
SIALA8524-50GEA 3970 CZK
SIALA8524-50G SIALA8524-5G
Anilin HCl, Sigma-Aldrich®
Anilin HCl
Vzorec: C₆H₈ClN
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 198 °C
Hustota: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
MDL Number: MFCD00012958
CAS číslo: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616