Tisk…

11-Aminoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

A82605-100G A82605-500G
SIALA82605-100GEA 1170 CZK
SIALA82605-100G SIALA82605-500G
11-Aminoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®
11-Aminoundecanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₃NO₂
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 187…190 °C
MDL Number: MFCD00008150
CAS číslo: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR