Tisk…
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A80602-100G A80602-500G
SIALA80602-100GEA 4110 CZK
SIALA80602-100G SIALA80602-500G
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Vzorec: CH₃N₅·1H₂O
Bod tání: 216…217 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149327
CAS číslo: 15454-54-3
EINECS: 224-581-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III