Tisk…
4-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A65603-25G A65603-5G
SIALA65603-25GEA 3890 CZK
SIALA65603-25G SIALA65603-5G
4-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,0688 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006449
CAS číslo: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6