Tisk…

2-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

A65204-25G A65204-100G A65204-5G
SIALA65204-25GEA 2880 CZK
SIALA65204-25G SIALA65204-100G SIALA65204-5G
2-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: 81 °C
Hustota: 1,0583 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006360
CAS číslo: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR