Tisk…
5-Amino-2-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A61209-25G A61209-5G
SIALA61209-25GEA 6670 CZK
SIALA61209-25G SIALA61209-5G
5-Amino-2-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…30 °C
MDL Number: MFCD00006264
CAS číslo: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8