Tisk…

5-Amino-1H-indazole, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 1H-Indazol-5-amine, Indazol-5-amine, 5-Amino-1H-indazole, 5-Aminoindazole, 1H-Indazol-5-ylamine, Indazol-5-ylamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

A59557-25G A59557-5G
SIALA59557-25GEA 12140 CZK
SIALA59557-25G SIALA59557-5G
5-Amino-1H-indazole, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1H-indazole
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 345 °C (1013 hPa)
Bod tání: 183 °C
MDL Number: MFCD00037975
CAS číslo: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR