Tisk…
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A50401-100G A50401-25G
SIALA50401-100GEA 22070 CZK
SIALA50401-100G SIALA50401-25G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Bod varu: 394 °C (1013 hPa)
Bod tání: 300 °C
MDL Number: MFCD00006094
CAS číslo: 56-09-7
EINECS: 200-256-5