Tisk…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A48601-100G A48601-10G
SIALA48601-100GEA 28770 CZK
SIALA48601-100G SIALA48601-10G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Bod tání: 216…220 °C
MDL Number: MFCD00006090
CAS číslo: 56-05-3
EINECS: 200-253-9