Tisk…
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45807-25G A45807-5G
SIALA45807-25GEA 12660 CZK
SIALA45807-25G SIALA45807-5G
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
Bod varu: 309 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184 °C
MDL Number: MFCD00005770
CAS číslo: 61-80-3
EINECS: 200-519-4
Merck Index: 12,10328