Tisk…
2-Aminoanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Anthrylamine, Anthracen-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A38800-1G A38800-25G A38800-5G
SIALA38800-1GEA 1190 CZK
SIALA38800-1G SIALA38800-25G SIALA38800-5G
2-Aminoanthracene, Sigma-Aldrich®
2-Aminoanthracene
Vzorec: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 218…219 °C
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003582
CAS číslo: 613-13-8
EINECS: 210-330-9