Tisk…
Acrolein diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ200
A24001-100G A24001-25G
SIALA24001-100GEA 8540 CZK
SIALA24001-100G SIALA24001-25G
Acrolein diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Acrolein diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 125
Bod tání: –77 °C
Hustota: 0.8543 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00009239
CAS číslo: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
UN: 2374
ADR: 3 II