Tisk…
3-Acetylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A16807-25G A16807-5G
SIALA16807-25GEA 5750 CZK
SIALA16807-25G SIALA16807-5G
3-Acetylindole, Sigma-Aldrich®
3-Acetylindole
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod varu: 144…145 °C (10 mmHg)
Bod tání: 186…189 °C
MDL Number: MFCD00005626
CAS číslo: 703-80-0
EINECS: 211-875-5