Tisk…

1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride

94128-250G 94128-5G 94128-50G
SIAL94128-250GEA 14120 CZK
SIAL94128-250G SIAL94128-5G SIAL94128-50G
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClN₂
MW: 174.67
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼60 °C
Hustota: 1
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD03095425
CAS číslo: 79917-90-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR