Tisk…
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
92751-250ML 92751-50ML
SIAL92751-250MLEA 14120 CZK
SIAL92751-250ML SIAL92751-50ML
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₂N₂Si
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 61 °C
MDL Number: MFCD00005280
CAS číslo: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3