Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
91508-250G 91508-50G 91508-5G
SIAL91508-250GEA 20820 CZK
SIAL91508-250G SIAL91508-50G SIAL91508-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₁₅BF₄N₂
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: –71 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD03095449
CAS číslo: 174501-65-6