Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
89483-50G-F 89483-5G-F
SIAL89483-50G-FEA 4380 CZK
SIAL89483-50G-F SIAL89483-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Vzorec: C₆H₁₁BrN₂
MDL Number: MFCD03427610
CAS číslo: 65039-08-9