Tisk…
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
87929-50G 87929-5G
SIAL87929-50GEA 5670 CZK
SIAL87929-50G SIAL87929-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₁₀H₁₉ClN₂
MW: 202,73 g/mol
Bod tání: –85 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03093289
CAS číslo: 171058-17-6