Tisk…
5-Bromouracil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
M-Clarity™ quality level = MQ100
852473-25G 852473-5G
SIAL852473-25GEA 2190 CZK
SIAL852473-25G SIAL852473-5G
5-Bromouracil, Sigma-Aldrich®
5-Bromouracil
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Bod varu: 384 °C (1013 hPa)
Bod tání: 165 °C
MDL Number: MFCD00006017
CAS číslo: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425