Tisk…
Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
82800-100G 82800-500G
SIAL82800-100GEA 1780 CZK
SIAL82800-100G SIAL82800-500G
Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridinium chloride
Vzorec: C₅H₆ClN
MW: 115.56
Bod varu: 222.5
Bod tání: 144
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012802
CAS číslo: 628-13-7
EINECS: 211-027-4