Propidium Iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
MQ200
81845-100MG
81845-25MG
SIAL81845-100MGEA
7350
CZK
SIAL81845-100MG
SIAL81845-25MG
Propidium Iodide, Sigma-Aldrich®
Propidium iodide
Vzorec:
C₂₇H₃₄I₂N₄ MW: 668.4 |
MDL Number:
MFCD00011921 CAS číslo: 25535-16-4 EINECS: 247-081-0 |