Tisk…
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
79790-100G 79790-500G
SIAL79790-100GEA 1180 CZK
SIAL79790-100G SIAL79790-500G
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Phthalimide potassium salt
Vzorec: C₈H₄KNO₂
Bod tání: > 300 °C
Hustota: 1,634 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005887
CAS číslo: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6