Tisk…

Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde

79760-1G 79760-50G 79760-5G
SIAL79760-1GEA 2380 CZK
SIAL79760-1G SIAL79760-50G SIAL79760-5G
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
MDL Number: MFCD00003335
CAS číslo: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR