Tisk…
1-(4-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
76763-1G-F 76763-5G-F
SIAL76763-1G-FEA 1810 CZK
SIAL76763-1G-F SIAL76763-5G-F
1-(4-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-Pyridyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Bod varu: 195…200 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 140 °C
MDL Number: MFCD00040745
CAS číslo: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7