Tisk…
Dusičnan paladnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Palladium dinitrate dihydrate
76070-1G 76070-5G
SIAL76070-1GEA 5580 CZK
SIAL76070-1G SIAL76070-5G
Dusičnan paladnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan paladnatý dihydrát
Vzorec: N₂O₆Pd·2H₂O
MW: 266,46 g/mol
CAS číslo: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II