Tisk…
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethylsilylcarbonitrile
73328-250ML-F 73328-50ML-F
SIAL73328-250ML-FEA 27610 CZK
SIAL73328-250ML-F SIAL73328-50ML-F
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl cyanide
Vzorec: C₄H₉NSi
MW: 99,21 g/mol
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
MDL Number: MFCD00001765
CAS číslo: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3383
ADR: 6.1,I