Tisk…
Neutrální červeň, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
72210-25G 72210-5G
SIAL72210-25GEA 3430 CZK
SIAL72210-25G SIAL72210-5G
Neutrální červeň, Sigma-Aldrich®
Neutrální červeň
Vzorec: C₁₅H₁₇ClN₄
Bod tání: 290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012651
CAS číslo: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571