Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
70956-250G 70956-50G 70956-5G
SIAL70956-250GEA 23430 CZK
SIAL70956-250G SIAL70956-50G SIAL70956-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Vzorec: C₈H₁₅F₆N₂P
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼6 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD03093295
CAS číslo: 174501-64-5